Macro cuvettes
Paire assortie, couvercle en PTFE, 3,5 ml, 10 mm, Verre
N° de catalogue HEWL5063-6550
Fournisseur: AGILENT HEWLETT PACKARD
Aller à
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
- PTFE lid or stopper
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Paire assortie, couvercle en PTFE
- Volume:3,5 ml
- Matière fenêtre:Verre
- Seq:012
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HEWL5063-6577Plateau pour 16 cellules spectrophotométriquesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix