Cuves à coloration
Cuve à coloration avec couvercle, 105×85×80 mm
N° de catalogue 631-9328
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
Verre sodo-calcique.
- Pour 10 lames standard (76×26 mm)
Système de coloration contenant une cuve à coloration, un portoir et une poignée en acier inoxydable.
Informations de commande: L'insert et la poignée doivent être commandés séparément.
Spécifications
- Désignation:Cuve à coloration avec couvercle
- l×p×h:105×85×80 mm