Dissecting forceps
Dissecting forceps
Dissecting forceps, Inox steel, tip width 0,10 mm, tip thickness 0,06 mm, Straight, 110 mm
N° de catalogue HARV52-2060
Fournisseur:   HARVARD APPARATUS
Dissecting forceps
N° de catalogue HARV52-2060
Fournisseur:  HARVARD APPARATUS
Dissecting forceps
Dissecting forceps, Inox steel, tip width 0,10 mm, tip thickness 0,06 mm, Straight, 110 mm
Prix
SFr. 357.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro dissecting forceps with tower tip. Made from stainless steel or Inox steel.
Spécifications
  • Type:
    Straight
  • Désignation:
    Dissecting forceps, Inox steel, tip width 0,10 mm, tip thickness 0,06 mm
  • Longueur:
    110 mm