Aiguilles à dissection
Bent, 50 mm, 0,6 mm
N° de catalogue 631-7153
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique
Spécifications
- Ø:0,6 mm
- Forme:Bent
- Longueur:50 mm
- Seq:01
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique