Aiguilles à dissection
Aiguilles à dissection
Straight, 50 mm, 0,6 mm
N° de catalogue 631-7174
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Aiguilles à dissection
N° de catalogue 631-7174
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Aiguilles à dissection
Aiguilles à dissection
Straight, 50 mm, 0,6 mm
Prix
SFr. 54.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique
Spécifications
  • Ø:
    0,6 mm
  • Forme:
    Straight
  • Longueur:
    50 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..