Cuillères, double tête
210 mm, 25×35 mm
N° de catalogue 231-1219
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Seq:03
- Taille cuillère:25×35 mm