Stirring rods
Angled stirring rod, Acier, 4 mm, 194 mm
N° de catalogue HAMMHWN071-19
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Stirring rods
N° de catalogue HAMMHWN071-19
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Stirring rods
Stirring rods
Angled stirring rod, Acier, 4 mm, 194 mm
Prix
SFr. 23.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stirring rods, made from WIRONIT steel. Choice of rods with straight or angled end.
  • Rust resistant
  • Anti-magnetic
Spécifications
  • Ø:
    4 mm
  • Désignation:
    Angled stirring rod
  • Longueur:
    194 mm
  • Matière:
    Acier
  • Seq:
    02