Microscopic forceps
Microscopic forceps, Curved, 145 mm
N° de catalogue HAMMHSC557-14
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
N° de catalogue HAMMHSC557-14
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Microscopic forceps
Microscopic forceps, Curved, 145 mm
Prix
SFr. 69.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    Curved
  • Désignation:
    Microscopic forceps
  • Longueur:
    145 mm
  • Seq:
    08