Syringes for thin layer chromatography
Syringes for thin layer chromatography
Fixed needle, 22, 100 µl, 51 mm, 0,72 mm, 3, 1710 N
N° de catalogue HAMI81050
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
Syringes for thin layer chromatography
N° de catalogue HAMI81050
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Syringes for thin layer chromatography
Syringes for thin layer chromatography
Fixed needle, 22, 100 µl, 51 mm, 0,72 mm, 3, 1710 N
Prix
SFr. 132.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The needle points of these thin layer chromatography syringes are covered with a PTFE coating which reduces the surface tension between the needle and the liquid making it ideal for reproducible sample spotting.
Spécifications
  • Ø ext.:
    0,72 mm
  • Jauge:
    22
  • Type:
    1710 N
  • Type de pointe:
    3
  • Volume:
    100 µl
  • Désignation:
    Fixed needle
  • Longueur:
    51 mm
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..