Electrolyte Solutions
Électrolyte KCl 3 M, 100 ml, 100 ml
  662-9202
Electrolyte Solutions
  662-9202
 :  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Électrolyte KCl 3 M, 100 ml, 100 ml
 :  
SFr. 15.60
1 * 100 mL
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
  • Cdt:
    100 ml
  • Désignation:
    Électrolyte KCl 3 M, 100 ml