Pilons
48 mm, 185 mm, 410-9113
Catalog # 410-9323
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Specifications
- Pour:410-9113
- Ø tête:48 mm
- Longueur:185 mm
- Seq:18