Pilons
Pilons
45 mm, 180 mm, 410-9327
N° de catalogue 410-9324
Pilons
N° de catalogue 410-9324
Pilons
Pilons
45 mm, 180 mm, 410-9327
Prix
SFr. 68.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
  • Pour:
    410-9327
  • Ø tête:
    45 mm
  • Longueur:
    180 mm
  • Seq:
    17