Pilons
42 mm, 175 mm, 410-9112
N° de catalogue 410-9134
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Aller à
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
- Pour:410-9112
- Ø tête:42 mm
- Longueur:175 mm
- Seq:16