Pilons
36 mm, 150 mm, 410-9110
Codice catalogo 410-9133
Nome del fornitore:   MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pilons
Codice catalogo 410-9133
Nome del fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pilons
Pilons
36 mm, 150 mm, 410-9110
Price
SFr. 44.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
 : Selon DIN 12906.
Specifiche
  • Pour:
    410-9110
  • Ø tête:
    36 mm
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    15