Pilons
24 mm, 115 mm, 410-9326
N° de catalogue 410-9131
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Aller à
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
- Pour:410-9326
- Ø tête:24 mm
- Longueur:115 mm
- Seq:12