Creusets
Creusets
Coniques, forme renforcée, 25 ml, 41×37 mm
N° de catalogue 459-1602
Creusets
N° de catalogue 459-1602
Creusets
Creusets
Coniques, forme renforcée, 25 ml, 41×37 mm
Prix
SFr. 66.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made from alsint 99,7.
Spécifications
  • Ø×h:
    41×37 mm
  • Type:
    Coniques, forme renforcée
  • Capacité:
    25 ml