Cuvettes à échantillons
Cuvettes à échantillons, 25 mm, 60 mm, 10 ml, 25,4 mm, Verre
N° de catalogue 705-0761
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Ces cuvettes à échantillons gammes hautes sont conçues pour des utilisations avec tous les spectrophotomètres.
Conviennent à des applications sur le chlore.
Spécifications
- Ø ext.:25 mm
- Trajet optique:25,4 mm
- Volume:10 ml
- Matière fenêtre:Verre
- Désignation:Cuvettes à échantillons
- Hauteur:60 mm
- Seq:70