Solution étalon ferrique
Iron Standard Solution, 100 ml (NIST), 100 mg/l as Fe, 100 mL
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Pour des contrôles précis afin de s'assurer du taux de fer.
- Traceable to NIST
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:100 mg/l as Fe
- Cdt:100 mL
- Désignation:Iron Standard Solution, 100 ml (NIST)