Pipettes Pasteur
Pipettes Pasteur
Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, 10/inner pack, 500/carton
N° de catalogue GREI740361_500
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Pipettes Pasteur
N° de catalogue GREI740361_500
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Pipettes Pasteur
Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, +, 10/inner pack, 500/carton
Prix
SFr. 75.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Spécifications
  • Emballage:
    10/inner pack, 500/carton
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    1 ml
  • Désignation:
    Graduated
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Volume goutte:
    35 µl