Grattoirs de cellules
Grattoirs avec lame articulée de 18 mm, 280 mm
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
Conçus pour faciliter l'élimination mécanique en douceur des cellules adhérentes sur les surfaces de croissance. Chaque grattoir est doté d'une lame pivotante de 18 mm (angle de pivotement de 60°), qui permet d'accéder aux surfaces difficiles d'accès.
- Conception optimisée pour une récolte maximale
- Contact uniforme avec la surface de culture avec tension minimale
- Récolte de cellules efficace même sur les surfaces difficiles d'accès
- Réduire toute accumulation de la suspension cellulaire au niveau de la structure de la lame
Packaging: Emballage individuel.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Grattoirs avec lame articulée de 18 mm
- Longueur totale:280 mm