Tubes à essais
14 ml, 100 mm, 17 mm
Catalog # 391-3469
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
En PS ou PP translucide.
- PP: bonne résistance thermique et chimique
- PS: hautement transparent, parfaitement adapté aux mesures visuelles
- 'Snap caps' disponibles séparément
- Peuvent également s'utiliser comme tubes à centrifuger
Tubes universels adaptés à diverses applications de laboratoire et de production.
Specifications
- Ø ext.:17 mm
- Capacité:14 ml
- Longueur:100 mm
- Seq:04