Tubes à essais
Tubes à essais
12 ml, 100 mm, 16 mm
Catalog # 212-3150
Supplier:   Greiner Bio-One
Tubes à essais
Catalog # 212-3150
Supplier:  Greiner Bio-One
Tubes à essais
Tubes à essais
12 ml, 100 mm, 16 mm
Price
SFr. 87.40
Log in for availability
1 * 1.600 ST
Product Details & Documents
En PS ou PP translucide.
  • PP: bonne résistance thermique et chimique
  • PS: hautement transparent, parfaitement adapté aux mesures visuelles
  • 'Snap caps' disponibles séparément
  • Peuvent également s'utiliser comme tubes à centrifuger
Tubes universels adaptés à diverses applications de laboratoire et de production.
Specifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Capacité:
    12 ml
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    12