ContactUsLinkComponent
CUVES SRIES S ET P POUR THERMOSTATS IMMERSION OPTIMA, GRANT, CAPACIT DE LA CUVE: 12 L, OUVERTURE SUPRIEURE: 210/300 MM, NIVEAU DE LIQUIDE MIN/MAX: 80/140 MM, TYPE: S12, TEMPRATURE D'UTILISATION: 0 200 C, LXPXH INT.: 325X300X150 MM 1 * 1 Pce
Référence 461-4222
Fournisseur:  GRANT INSTRUMENTS
CUVES SRIES S ET P POUR THERMOSTATS IMMERSION OPTIMA, GRANT, CAPACIT DE LA CUVE: 12 L, OUVERTURE SUPRIEURE: 210/300 MM, NIVEAU DE LIQUIDE MIN/MAX: 80/140 MM, TYPE: S12, TEMPRATURE D'UTILISATION: 0 200 C, LXPXH INT.: 325X300X150 MM 1 * 1 Pce
Référence 461-4222
Fournisseur:  GRANT INSTRUMENTS
Frequently Bought Together