ContactUsLinkComponent
THERMOSTAT A IMMERSION ANALOGIQUE AVEC BAIN, GA100, GRANT, OUVERTURE (MM): 185 X 130, L X L X H CUVE (MM): 280 X 130 X 150, CAPACITE (L): 5, MATIERE CUVE: PLASTIQUE 1 * 1 Pce
  461-4251
THERMOSTAT A IMMERSION ANALOGIQUE AVEC BAIN, GA100, GRANT, OUVERTURE (MM): 185 X 130, L X L X H CUVE (MM): 280 X 130 X 150, CAPACITE (L): 5, MATIERE CUVE: PLASTIQUE 1 * 1 Pce
  461-4251
Frequently Bought Together