Hydrometers | Avantor
Hydrometers
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml
N° de catalogue GERI15/1.4-1.5
Fournisseur:   GERING
Hydrometers
N° de catalogue GERI15/1.4-1.5
Fournisseur:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml
Prix
60.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Seq:
    09
  • Division:
    0,001 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,400 - 1,500 g/ml