Alcohol meters
Alcohol meters
Alcohol meter, 50 - 55 %, 0,1 %, 5…25 °C, 330 mm
N° de catalogue GERI0781WG
Fournisseur:   GERING
Alcohol meters
N° de catalogue GERI0781WG
Fournisseur:  GERING
Alcohol meters
Alcohol meters
Alcohol meter, 50 - 55 %, 0,1 %, 5…25 °C, 330 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Alcohol meters with a standard temperature of 20 °C.
Certifications: DIN 12803
Ordering information: Includes a thermometer.
Spécifications
  • Plage de température:
    5…25 °C
  • Désignation:
    Alcohol meter
  • Longueur:
    330 mm
  • Seq:
    29
  • Division:
    0,1 %
  • Plage de mesure:
    50 - 55 %