Density Hydrometers
Density Hydrometers
2,000 - 2,500 g/ml, 0,01, 300 mm
N° de catalogue GERI0165
Fournisseur:   GERING
Density Hydrometers
N° de catalogue GERI0165
Fournisseur:  GERING
Density Hydrometers
Density Hydrometers
2,000 - 2,500 g/ml, 0,01, 300 mm
Prix
SFr. 83.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    17
  • Division:
    0,01
  • Plage de mesure:
    2,000 - 2,500 g/ml