Density hydrometers
1,800 - 2,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
  614-0019
 :   GERING
Density hydrometers
  614-0019
 :  GERING
Density hydrometers
Density hydrometers
1,800 - 2,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
SFr. 40.20
1 * 1 ST
Hydrometers for density measurements.
  • Longueur:
    280 mm
  • Seq:
    007
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,800 - 2,000 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..