Filtres d'aération, Acro® 50
Filtres d'aération, Acro® 50
0,2 µm, 19,6 cm², 1/8” MNPT
Codice catalogo 516-7627
Nome del fornitore:   Cytiva (Formerly Pall Lab)
Filtres d'aération, Acro® 50
Codice catalogo 516-7627
Nome del fornitore:  Cytiva (Formerly Pall Lab)
Filtres d'aération, Acro® 50
Filtres d'aération, Acro® 50
0,2 µm, 19,6 cm², 1/8” MNPT
Price
SFr. 403.00
Log in per disponibilità
1 * 18 ST
Product Details & Documents
Filtres réutilisables présentant des performances supérieures dans le cadre d'applications critiques, idéaux pour une utilisation avec des bioréacteurs et des fermenteurs, et pour la filtration de solvants agressifs.
Membrane : PTFE sur support en PP hydrophobe ; boîtier en PP, autoclavable
Specifiche
  • Surface de filtration:
    19,6 cm²
  • Taille de pore:
    0,2 µm
  • Seq:
    03
  • Inlet/outlet connections:
    1/8” MNPT
  • Cat. No.:
    516-7627
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Ø:
    50 mm
  • Pression max.:
    4,1 bar
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Cdt
    Disponibilità
    Price
  • 516-8934
    Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    1
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 192.00