Filtres d'aération, Acro® 50
Filtres d'aération, Acro® 50
0,2 µm, 19,6 cm², embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm
Catalog # 514-4109
Filtres d'aération, Acro® 50
Catalog # 514-4109
Filtres d'aération, Acro® 50
Filtres d'aération, Acro® 50
0,2 µm, 19,6 cm², embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm
Price
453.00 SFr.
Log in for availability
1 * 18 ST
Product Details & Documents
Filtres réutilisables présentant des performances supérieures dans le cadre d'applications critiques, idéaux pour une utilisation avec des bioréacteurs et des fermenteurs, et pour la filtration de solvants agressifs.
Membrane : PTFE sur support en PP hydrophobe ; boîtier en PP, autoclavable
Specifications
  • Surface de filtration:
    19,6 cm²
  • Taille de pore:
    0,2 µm
  • Seq:
    01
  • Inlet/outlet connections:
    embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm
  • Cat. No.:
    514-4109
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Ø:
    50 mm
  • Pression max.:
    4,1 bar
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Cdt
    Availability
    Price
  • 516-8934
    Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    1
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 192.00