Cuvettes à usage unique, UVette®
Product Details & Documents
La conception de la cuvette a une base en forme d'entonnoir, ce qui empêche l'effet capillaire et garantit que les liquides restent constamment au centre de la zone de mesure.
- Compatibles avec la plupart des spectrophotomètres (avec l'adaptateur approprié)
- Quatre fenêtres optiques et graduations à 500 et 1000 μl
- Aucun adaptateur requis pour l'appareil BioPhotometer d'Eppendorf
La conception permet également une longueur de parcours optique s'étendant de 2 et de 10 mm, par simple rotation de la cuvette UVette® de 90 degrés. Avec la longueur de parcours de 2 mm, dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de diluer des échantillons très concentrés.
Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.
Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.
Emballage: Individually blister-packed for contamination-free work, DNA, RNase and protein-free or bulk cuvettes in a reclosable box.
Spécifications
- Trajet optique:20 mm
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Starter set with a universal adapter
- Plage spectrale:220 – 1600 nm
- Cat. No.:634-1922
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- EPPE4099005.004Adaptateur pour hauteur de passage de 20 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 86.50