ANION STANDARD SULPHATE 1000PPM 1 * 100 mL
Référence REGEICAS06
Fournisseur: REAGECON
Frequently Bought Together
Étalons d'eau pour titrage selon Karl Fischer, Aquastar®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Flacons de laboratoire à col large avec filetage GLS 80®, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
VWR®, Fioles jaugées, classe A, verre, transparent, bouchon en plastique NS
Fournisseur: VWR Collection
Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
ANION STANDARD FLUORIDE 1000 PPM 1 * 100 mL
Fournisseur: REAGECON