COD standards
COD standards
COD standard solution, 600 mg/l, 500 mL
N° de catalogue REGECOD600
Fournisseur:   REAGECON
COD standards
N° de catalogue REGECOD600
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
COD standards
COD standard solution, 600 mg/l, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 175.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Ideal for use as control standards to verify that correct analysis for COD has taken place.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    600 mg/l
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    COD standard solution
Spécifications