Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
N° de catalogue REGE5120
Fournisseur:   REAGECON
Buffer solutions
N° de catalogue REGE5120
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 145.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    5 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,05
  • Valeur pH:
    12,00
Spécifications