Buffer solutions
Buffer solution, 9,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
N° de catalogue REGE5090
Fournisseur: REAGECON
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:5 L
- Température de réference:20 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:9,00