pH buffer solutions, colour coded
7,00, ±0,01, jaune, 20 °C, 5 L
Catalog # REGE5070C
Supplier: REAGECON
Jump to:
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
- Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Specifications
Specifications
- Cdt:5 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:jaune
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:7,00
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..