Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
REGE1120
: REAGECON
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Température de réference:20 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,05
- Valeur pH:12,00