Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
REGE1100
: REAGECON
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Température de réference:20 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:10,00