Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
REGE108025
: REAGECON
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:8,00