Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
N° de catalogue REGE1080
Fournisseur:   REAGECON
Buffer solutions
N° de catalogue REGE1080
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 8,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 48.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    8,00
Spécifications