pH buffer solutions, colour coded
pH buffer solutions, colour coded
7,00, ±0,01, jaune, 25 °C, 1 L
N° de catalogue REGE107025C
Fournisseur:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
N° de catalogue REGE107025C
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, colour coded
7,00, ±0,01, jaune, 25 °C, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 51.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    jaune
  • Précision du pH:
    ±0,01
  • Valeur pH:
    7,00