Buffer solutions
Buffer solution, 7,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Fournisseur: REAGECON
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:7,00