Buffer solutions
Buffer solution, 6,80, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalog # REGE1068525
Supplier: REAGECON
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:6,80