Stages
Micromètre de platine 25 +50/10 mm - 25 lignes avec 1 mm d'intervalle en sens x - 50 lignes avec 1/10 mm d'intervalle en sens y
N° de catalogue 630-0424
Fournisseur:   ZEISS
Stages
N° de catalogue 630-0424
Fournisseur:  ZEISS
Stages
Micromètre de platine 25 +50/10 mm - 25 lignes avec 1 mm d'intervalle en sens x - 50 lignes avec 1/10 mm d'intervalle en sens y
Prix
SFr. 329.65
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Micromètre de platine 25 +50/10 mm - 25 lignes avec 1 mm d'intervalle en sens x - 50 lignes avec 1/10 mm d'intervalle en sens y
  • Seq:
    03