Corps
Corps pour Stemi 2000, système apochromatique Greenough avec angle stéréotélescopique 11°, zoom : 0,65×-5,0×, avec bouchon anti-poussière avec M49×0,75 pour filtre photo
N° de catalogue 630-0367
Fournisseur: ZEISS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Corps pour Stemi 2000, système apochromatique Greenough avec angle stéréotélescopique 11°, zoom : 0,65×-5,0×, avec bouchon anti-poussière avec M49×0,75 pour filtre photo
- Seq:02