Temperature probes
Sonde de température, avec câble d'1 m, prise étanche et attache de retenue intégrée pour électrodes pH, TFK 325/HC
N° de catalogue 662-1394
Fournisseur: WTW
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Sonde de température, avec câble d'1 m, prise étanche et attache de retenue intégrée pour électrodes pH
- Type:TFK 325/HC
- Application:Compensation automatique de la température dans les solutions aqueuses
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- WTWA109821Clip de fixation pour électrodes de pH et sonde de température SenTix TFK 325/HCConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 157.00