pH Electrodes, SenTix®
Électrode pH SenTix® SP, SenTix® SP, 2 - 13, 0...+80 °C, Verre, Referid®, 15/5×65/25 mm, S7**, Pénétration (pain, fromage, viande, jus de fruits, solides)
N° de catalogue 662-0291
Fournisseur: WTW
Aller à
Product Details & Documents
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
- Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
- Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
- SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Spécifications
- Connexion:S7**
- Ø×L:15/5×65/25 mm
- Pour:Pénétration (pain, fromage, viande, jus de fruits, solides)
- Type:SenTix® SP
- Désignation:Électrode pH SenTix® SP
- Matière:Verre
- Seq:33
- Électrolyte:Referid®
- Température:0...+80 °C
- pH:2 - 13
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeConnexion Pour la disponibilité1 * 250 mL - SFr. 75.60