Jars, without Cap
Jars, without Cap
, PP, 250 ml, —, —, 83,4 mm, ,
  RIXI4-1101-0250-65
New Product
Jars, without Cap
  RIXI4-1101-0250-65
New Product
Jars, without Cap
Jars, without Cap
, PP, 250 ml, —, —, 83,4 mm, ,
1 * 200 ST
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Ordering information: Caps need to be ordered seperately.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
  • Ø ext.:
  • Type:
    PP
  • Capacité:
    250 ml
  • Hauteur:
    83,4 mm
  • Seq:
    4
  • Ø int. col:
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..