Phenol Red indicateur
Phenol Red indicateur
Bottle
N° de catalogue APOSOR10146252.5KG
Irritant
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Phenol Red indicateur
N° de catalogue APOSOR10146252.5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  143-74-8
Phenol Red indicateur
Bottle
Numéro CAS:  143-74-8
Prix
591.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • Numéro CAS:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • Numéro MDL:MFCD00003552
  • Poids moléculaire:354,38 g/mol
  • EINECS:205-609-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications