Acetophenone 99%
Acetophenone 99%
Bottle
N° de catalogue APOSOR1012200-2.5L
New Product
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acetophenone 99%
N° de catalogue APOSOR1012200-2.5L
Fournisseur:  Apollo Scientific
New Product
Numéro CAS:  98-86-2
Acetophenone 99%
Bottle
Numéro CAS:  98-86-2
Prix
SFr. 312.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
Synonymes:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numéro CAS:98-86-2
  • Formule:C₈H₈O
  • Numéro MDL:MFCD00008724
  • Poids moléculaire:120,15 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
Spécifications